Indium phosphide ≥99.9999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Indium(III) phosphide, Indium phosphide
13974.06
13974.03
13974.06EA
1020
EUR
13974.06
13974.03
Indium phosphide ≥99.9999% (baseado em metais)
Indium phosphide
Purity: 99.9999%
CAS No.: 22398-80-7
Molecular Formula: InP
Formula Weight: 145.79
Physical Form: Pieces
Density: 4.81
Melting Point: 1070°
Merck Reference: 14,4953
MDL No.: MFCD00016153
Fórmula:
InP Ponto de Fusão: 1070 °C Densidade: 4,81 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016153 Número CAS: 22398-80-7 EINECS: 244-959-5 Merck Index: 14,4953 |