Print…
Indium(III) acetylacetonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Indium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Indium (III) 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')indium (III)
13794.03 13794.06 13794.14
13794.03EA 50.9 EUR
13794.03 13794.06 13794.14
Indium(III) acetylacetonate ≥98%
Indium(III) acetylacetonate
Purity: 98% CAS No.: 14405-45-9 Molecular Formula: C15H21InO6 Formula Weight: 412.15 Physical Form: Powder Melting Point: 186° dec. MDL No.: MFCD00013494
Used in catalysts
Fórmula: C₁₅H₂₁InO₆
Peso Molecular: 412.15 g/mol
Ponto de Fusão: 186 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013494
Número CAS: 14405-45-9
EINECS: 238-378-6