Print…
Gallium(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')gallium (III), Gallium (III) 2,4-pentanedionate, Gallium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Gallium(III) Acetylacetonate, Acetylacetone Gallium(III) salt, Tris(2,4-pentanedionato)gallium(III), Ga(acac)3
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
393541-25G 393541-5G
SIAL393541-25GEA 1030 EUR
SIAL393541-25G SIAL393541-5G
Gallium(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Gallium(III) acetylacetonate
Fórmula: C₁₅H₂₁GaO₆
Peso Molecular: 367.05 g/mol
Ponto de Fusão: 196…198 °C
Densidade: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00013492
Número CAS: 14405-43-7
EINECS: 238-377-0