Gallium(III) acetylacetonate ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')gallium (III), Gallium (III) 2,4-pentanedionate, Gallium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Gallium(III) Acetylacetonate, Acetylacetone Gallium(III) salt, Tris(2,4-pentanedionato)gallium(III), Ga(acac)3
42086.06
42086.14
42086.06EA
130
EUR
42086.06
42086.14
Gallium(III) acetylacetonate ≥99.99% (baseado em metais)
Gallium(III) acetylacetonate
Purity: 99.99%
CAS No.: 14405-43-7
Molecular Formula: C15H21O6Ga
Formula Weight: 367.05
Physical Form: Powder
Density: 1.42
Melting Point: 196-198° dec.
MDL No.: MFCD00013492
Fórmula:
C₁₅H₂₁GaO₆ Ponto de Fusão: 196…198 °C (decomposição) Densidade: 1,42 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013492 Número CAS: 14405-43-7 EINECS: 238-377-0 |