Print…
Óxido de indio (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
632317-25G 632317-5G
SIAL632317-25GEA 477 EUR
SIAL632317-25G SIAL632317-5G
Óxido de indio (III), Sigma-Aldrich®
Óxido de Índio (III)
Fórmula: In₂O₃
Densidade: 7,18 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011060
Número CAS: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 12,04984