Print…
Digallium trioxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
215066-10G 215066-50G
SIAL215066-10GEA 247 EUR
SIAL215066-10G SIAL215066-50G
Digallium trioxide, Sigma-Aldrich®
Digallium trioxide
Fórmula: Ga₂O₃
Peso Molecular: 187.44 g/mol
Ponto de Fusão: 1794.85
Densidade: 5.95 g/cm³ (27 °C)
Número MDL : MFCD00011020
Número CAS: 12024-21-4
EINECS: 234-691-7