Print…
Digallium trioxide 99.99+% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
201100050 201100500
ACRO201100050EA 74.5 EUR
ACRO201100050 ACRO201100500
Digallium trioxide 99.99+% (baseado em traços de metais)
Digallium trioxide
Fórmula: Ga₂O₃
Ponto de Fusão: 1740 °C
Densidade: 5,88 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011020
Número CAS: 12024-21-4
EINECS: 234-691-7
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.010 %