Print…
Indium(I) iodide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
578606-10G 578606-2G
SIAL578606-10GEA 881 EUR
SIAL578606-10G SIAL578606-2G
Indium(I) iodide, Sigma-Aldrich®
Indium(I) iodide
Fórmula: InI
Ponto de ebulição: 711 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 351 °C
Densidade: 5,32 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00135543
Número CAS: 13966-94-4
EINECS: 237-746-3
UN: 3260
ADR: 8,III