Gallium triiodide, ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Ampulado sob árgon
35699.03
35699.06
35699.14
35699.03EA
85.5
EUR
35699.03
35699.06
35699.14
Gallium triiodide, ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Gallium triiodide
Purity: 99.999%
CAS No.: 13450-91-4
Molecular Formula: GaI3
Formula Weight: 450.43
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.15
Appearance: Yellow-green
Melting Point: 212°
Boiling Point: 345° subl.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016107
Fórmula:
GaI₃ Peso Molecular: 450.44 g/mol Ponto de ebulição: 345 °C (sublimação) Ponto de Fusão: 212 Densidade: 4.15 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016107 Número CAS: 13450-91-4 EINECS: 236-611-6 UN: 3260 ADR: 8 II |