Gallium trifluoride ≥99.995% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
13987.03
13987.06
13987.03EA
194
EUR
13987.03
13987.06
Gallium trifluoride ≥99.995% (baseado em metais)
Gallium trifluoride
Purity: 99.999%
CAS No.: 7783-51-9
Molecular Formula: GaF3
Formula Weight: 126.72
Physical Form: -20 Mesh Powder
Density: 4.47
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 800° subl.
Boiling Point: ca 1000°
Merck Reference: 14,4354
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011021
Fórmula:
F₃Ga Ponto de ebulição: ∼1000 °C Ponto de Fusão: 800 °C (sublimação) Densidade: 4,47 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011021 Número CAS: 7783-51-9 EINECS: 232-004-5 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,4354 |