Strontium titanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
396141-100G
396141-500G
SIAL396141-100GEA
72.1
EUR
SIAL396141-100G
SIAL396141-500G
Strontium titanate, Sigma-Aldrich®
Strontium titanate
Fórmula:
O₃SrTi Ponto de Fusão: 2080 °C Densidade: 5,11 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00049554 Número CAS: 12060-59-2 EINECS: 235-044-1 |