Print…
Strontium titanate S.A. 12.5-25 m²/g
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41634.22 41634.36
41634.22EA 228 EUR
41634.22 41634.36
Strontium titanate S.A. 12.5-25 m²/g
Strontium titanate
CAS No.: 12060-59-2 Molecular Formula: SrTiO3 Formula Weight: 183.51 Physical Form: 0.05-0.15 Micron APS Powder Density: 4.810 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049554
Fórmula: O₃SrTi
Peso Molecular: 183.5 g/mol
Ponto de Fusão: 2060 °C
Densidade: 4.810
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049554
Número CAS: 12060-59-2
EINECS: 235-044-1