Strontium titanate ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11399.30
11399.A1
11399.30EA
68
EUR
11399.30
11399.A1
Strontium titanate ≥99% (baseado em metais)
Strontium titanate
Purity: 99+%
CAS No.: 12060-59-2
Molecular Formula: SrTiO3
Formula Weight: 183.51
Physical Form: Powder
Density: 4.810
Melting Point: 2060°
Solubility: Insoluble in water and most solvents
MDL No.: MFCD00049554
Used in electronics and in electrical insulation
Fórmula:
O₃SrTi Peso Molecular: 183.5 g/mol Ponto de Fusão: 2060 °C Densidade: 4.810 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049554 Número CAS: 12060-59-2 EINECS: 235-044-1 |