Magnesium titanate ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11398.30
11398.A1
11398.30EA
49
EUR
11398.30
11398.A1
Magnesium titanate ≥99% (baseado em metais)
Magnesium titanate
Purity: 99%
CAS No.: 12032-30-3
Molecular Formula: MgTiO3
Formula Weight: 120.21
Physical Form: 2 Micron Powder
Density: 3.36
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1610°
MDL No.: MFCD00016198
Fórmula:
MgO₃Ti Peso Molecular: 120.18 g/mol Ponto de Fusão: 1610 °C Densidade: 3.36 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016198 Número CAS: 12032-30-3 EINECS: 234-766-4 |