Print…
Barium titanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
467634-100G 467634-25G
SIAL467634-100GEA 366 EUR
SIAL467634-100G SIAL467634-25G
Barium titanate, Sigma-Aldrich®
Barium titanate
Fórmula: BaO₃Ti
Peso Molecular: 233.21 g/mol
Ponto de Fusão: 1625
Densidade: 5.67 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003447
Número CAS: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01029