Print…
Barium titanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.12048.0250 1.12048.0050
1.12048.0250EA 96.2 EUR
1.12048.0250 1.12048.0050
Barium titanate, Sigma-Aldrich®
Barium titanate
Fórmula: BaO₃Ti
Peso Molecular: 233.21 g/mol
Ponto de Fusão: 1625
Densidade: 5.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003447
Número CAS: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
Merck Index: 12,01029
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1625 °C
Molar Mass 233.2 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Density 6.08 g/cm3 (20 °C)
pH 9.6 (20 g/l, H2O, 25 °C) (slurry)