Barium titanate ≥99.7% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
88267.22
88267.36
88267.22EA
106
EUR
88267.22
88267.36
Barium titanate ≥99.7% (baseado em metais)
Barium titanate
Purity: 99.7%
CAS No.: 12047-27-7
Molecular Formula: BaTiO3
Formula Weight: 233.19
Physical Form:
Fórmula:
BaO₃Ti Ponto de Fusão: 1620 °C Densidade: 5,85 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003447 Número CAS: 12047-27-7 EINECS: 234-975-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1000 |