Print…
Barium titanate ≥99.95% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
45083.14 45083.06
45083.14EA 462 EUR
45083.14 45083.06
Barium titanate ≥99.95% (baseado em metais)
Barium titanate
Purity: 99.95% CAS No.: 12047-27-7 Molecular Formula: BaTiO3 Formula Weight: 233.19 Physical Form: 3-6mm Pieces Odour: Odourless Merck Reference: 14,1000 MDL No.: MFCD00003447
Fórmula: BaO₃Ti
Peso Molecular: 233.21 g/mol
Ponto de Fusão: 1620 °C
Densidade: 5.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003447
Número CAS: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,1000