Barium titanate ≥99.99% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
10652.14
10652.22
10652.14EA
143
EUR
10652.14
10652.22
Barium titanate ≥99.99% (baseado em metais), Puratronic®
Barium titanate
Purity: 99.99%
CAS No.: 12047-27-7
Molecular Formula: BaTiO3
Formula Weight: 233.19
Physical Form: Powder
Density: 5.85
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1620°
Merck Reference: 14,1000
MDL No.: MFCD00003447
Fórmula:
BaO₃Ti Peso Molecular: 233.21 g/mol Ponto de Fusão: 1620 °C Densidade: 5.85 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003447 Número CAS: 12047-27-7 EINECS: 234-975-0 UN: 1564 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1000 |