Print…
Barium titanate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
196860025 196865000
ACRO196860025EA 192 EUR
ACRO196860025 ACRO196865000
Barium titanate 99%
Barium titanate
Fórmula: BaO₃Ti
Peso Molecular: 233.21 g/mol
Ponto de Fusão: 1625
Densidade: 6.08 g/cm³
Número MDL : MFCD00003447
Número CAS: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
Merck Index: 12,01029
Encomendar
Appearance Off-white Powder
Assay 0.988 to 1.000 (BaO + SrO)/TiO2 Mole Ratio
Particle size 0.85 to 1.45 µm (Horiba, D50)
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.02 %
Impurity ≤0.15 % (SrO)
Loss on ignition ≤0.5 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≤0.04 %