Print…
Calcium metasilicate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
372668-250G 372668-50G
SIAL372668-250GEA 628 EUR
SIAL372668-250G SIAL372668-50G
Calcium metasilicate, Sigma-Aldrich®
Calcium metasilicate
Fórmula: CaO₃Si
Número MDL : MFCD00015979
Número CAS: 10101-39-0
EINECS: 233-250-6