Print…
Ortofosfato de tri-cálcio, EMPROVE® EXPERT BP, E341, Ph. Eur. excipient_suitable, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: Calcium phosphate, Tricalcium orthophosphate, penta-Calcium hydroxide triphosphate, Calcium phosphate tribasic
1.02143.9026 1.02143.9025
1.02143.9026EA 0 EUR
1.02143.9026 1.02143.9025
Ortofosfato de tri-cálcio, EMPROVE® EXPERT BP, E341, Ph. Eur. excipient_suitable, SAFC®
Ortofosfato de tri-cálcio
Fórmula: Ca₃(PO₄)₂
Peso Molecular: 310.18 g/mol
Densidade: 3.14 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00015984
Número CAS: 7758-87-4
EINECS: 231-840-8
Merck Index: 12,01741