Calcium iodide, ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Calcium iodide(Granules or Chunks)
Ampulado sob árgon
44254.14
44254.22
44254.14EA
241
EUR
44254.14
44254.22
Calcium iodide, ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Calcium iodide
Purity: 99.999%
CAS No.: 10102-68-8
Molecular Formula: CaI2
Formula Weight: 293.89
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.956
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 784°
Boiling Point: 1100°
Merck Reference: 14,1677
MDL No.: MFCD00010910
Fórmula:
CaI₂ Peso Molecular: 293.89 g/mol Ponto de ebulição: 1100 °C Ponto de Fusão: 784 °C Densidade: 3.956 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010910 Número CAS: 10102-68-8 EINECS: 233-276-8 Merck Index: 14,1677 |