Print…
Hipoclorito de cálcio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41799.0100 8.41799.0500 8.41799.9999
8.41799.0100EA 35.6 EUR
8.41799.0100 8.41799.0500 8.41799.9999
Hipoclorito de cálcio para síntese, Sigma-Aldrich®
Hipoclorito de cálcio
Fórmula: CaCl₂O₂
Ponto de Fusão: ∼100 °C
Densidade: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010900
Número CAS: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
UN: 1748
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02111
Encomendar
Assay (iodometric) 67.0 - 75.0 %
Identity passes test
Molar Mass 142.98 g/mol
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer