Hipoclorito de cálcio, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
CAS No.: 7778-54-3
Molecular Formula: CaCl2O2
Formula Weight: 142.98
Physical Form: Granular
Density: 2.350
Appearance: White to pale brown
Odour: Like chlorine
pH: 11,5
Melting Point: 100°
Merck Reference: 14,1674
UN No.: 1748
MDL No.: MFCD00010900
DeOdourant, oxidizing agent, bleaching agent
Fórmula:
CaCl₂O₂ Ponto de Fusão: 100 °C Densidade: 2,350 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010900 Número CAS: 7778-54-3 EINECS: 231-908-7 UN: 1748 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,1674 |