Print…
Cloreto de cálcio ≥89%, pastilhas, purificado, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
1313-07EA 721.7 EUR
1313-07 1313-01 1313-05
Cloreto de cálcio ≥89%, pastilhas, purificado, J.T.Baker®
Cloreto de cálcio
Pellets. Desiccant, 4 to 8 mesh.
Fórmula: CaCl₂
Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 772 °C
Densidade: 2,15 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010903
Número CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
ALCANCE: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥89%
Assay (CaCl₂) ≥89 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤1 ppm