Print…
Carboneto de cálcio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Calcium acetylide
21039-1KG-F 21039-100G-F
SIAL21039-1KG-FEA 165 EUR
SIAL21039-1KG-F SIAL21039-100G-F
Carboneto de cálcio, Sigma-Aldrich®
Carboneto de cálcio
Fórmula: CaC₂
Peso Molecular: 64.1 g/mol
Ponto de Fusão: 2300
Densidade: 2.22 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010905
Número CAS: 75-20-7
EINECS: 200-848-3
UN: 1402
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,01696