Carboneto de cálcio
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Calcium acetylide
14308.A1
14308.D9
14308.A1EA
90.4
EUR
14308.A1
14308.D9
Carboneto de cálcio
Carboneto de cálcio
CAS No.: 75-20-7
Molecular Formula: C2Ca
Formula Weight: 64.09
Physical Form: 9-40mm Lump
Density: 2.22
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Greyish black
Melting Point: 2300°
Beilstein Reference: 3909011
Merck Reference: 14,1656
UN No.: 1402
MDL No.: MFCD00010905
Fórmula:
CaC₂ Peso Molecular: 64.1 g/mol Ponto de Fusão: 2300 Densidade: 2.22 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010905 Número CAS: 75-20-7 EINECS: 200-848-3 UN: 1402 ADR: 4.3 II Merck Index: 12,01696 |