Print…
Carbonato de potássio - carbonato de sódio zA, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Potassium sodium carbonate
MQ100
1.06683.0500 1.06683.2500
1.06683.0500EA 96.1 EUR
1.06683.0500 1.06683.2500
Carbonato de potássio - carbonato de sódio zA, Supelco®
Carbonato de potássio - carbonato de sódio
Fórmula: CKNaO₃
Peso Molecular: 122.1 g/mol
Densidade: 2.47 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00053407
Número CAS: 10424-09-6
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Bulk Density 1750 kg/m3
Density 2.47 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)