Print…
Potassium orthovanadate ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
39502.14 39502.22
39502.14EA 279 EUR
39502.14 39502.22
Potassium orthovanadate ≥99.9% (baseado nos metais)
Potassium orthovanadate
Purity: 99.9% CAS No.: 14293-78-8 Molecular Formula: K3VO4 Formula Weight: 232.24 Physical Form: Granular Odour: Odourless UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00210642
Fórmula: K₃O₄V
Ponto de Fusão: 1300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210642
Número CAS: 14293-78-8
EINECS: 238-220-6
UN: 3285
ADR: 6.1,III