Print…
Potassium titanate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B20263.22 B20263.36
B20263.22EA 52.8 EUR
B20263.22 B20263.36
Potassium titanate
Potassium titanate
CAS No.: 12030-97-6 Molecular Formula: K2O + TiO2 Odour: Odourless Melting Point: 1615° MDL No.: MFCD00058803
Fórmula: K₂O₃Ti
Peso Molecular: 174.07 g/mol
Ponto de Fusão: 1615 °C
Densidade: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058803
Número CAS: 12030-97-6
EINECS: 234-748-6