Potassium hexafluorotitanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Potassium hexafluorotitanate(IV)
A10915.36
A10915.22
A10915.0E
A10915.36EA
66.4
EUR
A10915.36
A10915.22
A10915.0E
Potassium hexafluorotitanate ≥97%
Potassium hexafluorotitanate
Purity: 97%
CAS No.: 16919-27-0
Molecular Formula: F6K2Ti
Formula Weight: 240.07
Boiling Point: 235-237°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011380
Fórmula:
F₆K₂Ti Ponto de ebulição: 235…237 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011380 Número CAS: 16919-27-0 EINECS: 240-969-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III |