Potassium hexafluorosilicate ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Potassium fluorosilicate
44495.09
44495.18
44495.30
44495.09EA
77.6
EUR
44495.09
44495.18
44495.30
Potassium hexafluorosilicate ≥99.999% (baseado em metais)
Potassium hexafluorosilicate
Purity: 99.999%
CAS No.: 16871-90-2
Molecular Formula: F6K2Si
Formula Weight: 220.28
Physical Form: Crystalline
Density: 2.27
Appearance: White
pH: 3.4
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,7638
UN No.: 2655
MDL No.: MFCD00040666
Fórmula:
F₆K₂Si Ponto de Fusão: Dec. Densidade: 2,27 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040666 Número CAS: 16871-90-2 EINECS: 240-896-2 UN: 2655 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7638 |