Polissulfuretos de potássio, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05134.0250
1.05134.1000
1.05134.0250EA
103
EUR
1.05134.0250
1.05134.1000
Polissulfuretos de potássio, EMSURE® para análise, Supelco®
Polissulfuretos de potássio
Fórmula:
K₂(S)n Ponto de Fusão: 471 °C Densidade: 1,65 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00148074 Número CAS: 37199-66-9 EINECS: 253-390-1 UN: 3262 ADR: 8,II |
Solubility | 500 g/l (20 °C) |
Melting Point | 200 - 250 °C |
Bulk Density | 1000 - 1200 kg/m3 |
Density | 1.65 g/cm3 (20 °C) |
pH | 13 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |