Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
255793-10G 255793-50G
SIAL255793-10GEA 199 EUR
SIAL255793-10G SIAL255793-50G
Hidrogenoortofosfato de di-sódio, Sigma-Aldrich®
Hidrogenoortofosfato de di-sódio
Fórmula: Na₂HPO₄
Ponto de Fusão: 250 °C
Densidade: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003496
Número CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ALCANCE: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805