Print…
Lithium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Lithium hexafluorophosphate(V)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
450227-25G 450227-5G
SIAL450227-25GEA 768 EUR
SIAL450227-25G SIAL450227-5G
Lithium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Lithium hexafluorophosphate
Fórmula: F₆LiP
Peso Molecular: 151.91 g/mol
Densidade: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011096
Número CAS: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
UN: 3260
ADR: 8 I