Print…
Lithium hexafluorophosphate 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lithium hexafluorophosphate(V)
191260250 191260050 191261000
ACRO191260250EA 140 EUR
ACRO191260250 ACRO191260050 ACRO191261000
Lithium hexafluorophosphate 98%, puro
Lithium hexafluorophosphate
Fórmula: F₆LiP
Peso Molecular: 151.91 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011096
Número CAS: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
UN: 2923
ADR: 8 I
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥97.5 % (ex Li)