Print…
Molibdato de potássio (VI), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Potassium molybdate, Molybdic acid potassium salt, Dipotassium tetraoxomolybdate, Molybdic acid, potassium salt, Potassium molybdenum oxide, di-Potassium molybdate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
308390-100G 308390-500G
SIAL308390-100GEA 116 EUR
SIAL308390-100G SIAL308390-500G
Molibdato de potássio (VI), Sigma-Aldrich®
Molibdato de potássio (VI)
Fórmula: K₂MoO₄
Ponto de Fusão: 926 °C
Densidade: 2,91 g/cm³ (18 °C)
Número MDL : MFCD00011370
Número CAS: 13446-49-6
EINECS: 236-599-2
Merck Index: 13,07732