Molibdato de potássio (VI) ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Potassium molybdate, Molybdic acid potassium salt, Dipotassium tetraoxomolybdate, Molybdic acid, potassium salt, Potassium molybdenum oxide, di-Potassium molybdate
48112.22
48112.36
48112.22EA
75.4
EUR
48112.22
48112.36
Molibdato de potássio (VI) ≥95%
Molibdato de potássio (VI)
Purity: 95%
CAS No.: 13446-49-6
Molecular Formula: K2MoO4
Formula Weight: 238.14
Physical Form: Powder
Density: 2.3
Melting Point: 919°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7647
MDL No.: MFCD00011370
Fórmula:
K₂MoO₄ Ponto de Fusão: 919 °C Densidade: 2,3 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011370 Número CAS: 13446-49-6 EINECS: 236-599-2 Merck Index: 14,7647 |