Molibdato de potássio (VI), anidro ≥99.8% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Potassium molybdate, Molybdic acid potassium salt, Dipotassium tetraoxomolybdate, Molybdic acid, potassium salt, Potassium molybdenum oxide, di-Potassium molybdate
22898.09
22898.18
22898.A1
22898.09EA
73
EUR
22898.09
22898.18
22898.A1
Molibdato de potássio (VI), anidro ≥99.8% (baseado em metais)
Molibdato de potássio (VI)
Purity: 99.8%
CAS No.: 13446-49-6
Molecular Formula: K2MoO4
Formula Weight: 238.14
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 2.3
Appearance: White
Melting Point: 919°
Merck Reference: 14,7647
MDL No.: MFCD00011370
Fórmula:
K₂MoO₄ Ponto de Fusão: 919 °C Densidade: 2,3 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011370 Número CAS: 13446-49-6 EINECS: 236-599-2 Merck Index: 14,7647 |