Print…
Carbonato de potássio sesquihidratado, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04926.0050EA 191 EUR
1.04926.0050
Carbonato de potássio sesquihidratado, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Carbonato de potássio sesquihidratado
Fórmula: CK₂O₃·1,5H₂O
Peso Molecular: 165,23 g/mol
Ponto de Fusão: 891 °C
Densidade: 2,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149925
Número CAS: 6381-79-9
EINECS: 209-529-3
Encomendar
Solubility 1300 g/l (20 °C)
Melting Point 891 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 138.21 g/mol (anhydrous)
pH (50 g/l, H2O, 20 °C) strongly alkaline