Print…
Carbonato de potássio, anidro ≥99.0%, granular, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
Sinônimos: Potash
3012-REA 7231.4 EUR
3012-R 3012-05 3012-07 3012-01 3012-09
Carbonato de potássio, anidro ≥99.0%, granular, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Carbonato de potássio
Fórmula: K₂CO₃
Peso Molecular: 138.21 g/mol
Ponto de Fusão: 891
Densidade: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011382
Número CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
Assay (K₂CO₃) (by acid-base titration) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Silica (SiO₂) ≤0.005 %
Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.004 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs