Print…
Cloreto de rubídio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Rubidiumchloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
204250-10G 204250-50G
SIAL204250-10GEA 376 EUR
SIAL204250-10G SIAL204250-50G
Cloreto de rubídio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de rubídio
Fórmula: RbCl
Peso Molecular: 120.92 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 715
Densidade: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011187
Número CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9