Print…
Brometo de potássio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
449962-10G 449962-50G
SIAL449962-10GEA 307 EUR
SIAL449962-10G SIAL449962-50G
Brometo de potássio, Sigma-Aldrich®
Brometo de potássio
Fórmula: KBr
Peso Molecular: 119 g/mol
Ponto de ebulição: 1435
Ponto de Fusão: 730
Densidade: 2.75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011358
Número CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701