Print…
Trióxido de sódio bismuto ≥80%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14073.14 A14073.22 A14073.36
A14073.14EA 26.6 EUR
A14073.14 A14073.22 A14073.36
Trióxido de sódio bismuto ≥80%
Trióxido de sódio bismuto
Purity: 80% CAS No.: 12232-99-4 Molecular Formula: NaBiO3 Formula Weight: 279.97 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8585 MDL No.: MFCD00003474
Fórmula: BiNaO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003474
Número CAS: 12232-99-4
EINECS: 235-455-6
Merck Index: 14,8585