Trióxido de sódio bismuto ≥80% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Sodium bismuthate, Sodium bismuth oxide
33219.14
33219.22
33219.14EA
98.6
EUR
33219.14
33219.22
Trióxido de sódio bismuto ≥80% ACS
Trióxido de sódio bismuto
Purity: 80% min
CAS No.: 12232-99-4
Molecular Formula: NaBiO3
Formula Weight: 279.97
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow to brown
Odour: Odourless
Solubility: Insoluble in cold water. Decomposes in hot water forming Bi2O3, NaOH, and oxygen
Merck Reference: 14,8585
MDL No.: MFCD00003474
Manganese testing in iron, steel, ores
Fórmula:
BiNaO₃ Peso Molecular: 279.97 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003474 Número CAS: 12232-99-4 EINECS: 235-455-6 Merck Index: 14,8585 |