Print…
Trióxido de sódio bismuto 85%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
205210250 205212500 205210010
ACRO205210250EA 29.2 EUR
ACRO205210250 ACRO205212500 ACRO205210010
Trióxido de sódio bismuto 85%
Trióxido de sódio bismuto
Fórmula: BiNaO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003474
Número CAS: 12232-99-4
EINECS: 235-455-6
Merck Index: 12,08728
Encomendar
Appearance Yellow to brown Powder
Titration Iodometric ≥80 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrate (NO3) ≤40 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm