Print…
Hidrogenodifluoreto de potássio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Bifluoreto de potássio
A13031.22 A13031.0E A13031.36
A13031.22EA 32.7 EUR
A13031.22 A13031.0E A13031.36
Hidrogenodifluoreto de potássio ≥98%
Hidrogenodifluoreto de potássio
Purity: 98% CAS No.: 7789-29-9 Molecular Formula: KHF2 Formula Weight: 78.10 Odour: Odourless pH: 1 Melting Point: 239° dec. Merck Reference: 14,7610 UN No.: 1811 MDL No.: MFCD00011403
Fórmula: HF₂K
Peso Molecular: 78.1 g/mol
Ponto de Fusão: 239 °C (decomposição)
Densidade: 2.370
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011403
Número CAS: 7789-29-9
EINECS: 232-156-2
UN: 1811
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07771