Hidrogenodifluoreto de potássio ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Bifluoreto de potássio
11557.36
11557.A3
11557.36EA
90.1
EUR
11557.36
11557.A3
Hidrogenodifluoreto de potássio ≥99% (baseado em metais)
Hidrogenodifluoreto de potássio
Purity: 99+%
CAS No.: 7789-29-9
Molecular Formula: KHF2
Formula Weight: 78.10
Physical Form: Crystalline
Density: 2.370
pH: 1
Melting Point: 239° dec.
Solubility: Soluble in water (39g/100ml), dilute alcohol. Insoluble in absolute alcohol
Merck Reference: 14,7610
UN No.: 1811
MDL No.: MFCD00011403
Electrolyte, flux, catalyst in alkylation of benzene with olefins, and in the synthesis of pure KF
Fórmula:
HF₂K Peso Molecular: 78.1 g/mol Ponto de Fusão: 239 °C (decomposição) Densidade: 2.370 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011403 Número CAS: 7789-29-9 EINECS: 232-156-2 UN: 1811 ADR: 8 II Merck Index: 14,7610 |