Print…
Hidrogenodifluoreto de potássio 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Bifluoreto de potássio
219230025 219230250 219235000
ACRO219230025EA 143 EUR
ACRO219230025 ACRO219230250 ACRO219235000
Hidrogenodifluoreto de potássio 99+%, extra puro
Hidrogenodifluoreto de potássio
Fórmula: HF₂K
Peso Molecular: 78.1 g/mol
Ponto de Fusão: 239
Número MDL : MFCD00011403
Número CAS: 7789-29-9
EINECS: 232-156-2
UN: 1811
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07771
Encomendar
Appearance White to light grey Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm